Learn More
Bromuro de N-nonilzinc, 0,5 M en THF, envasados bajo argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445385 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15445385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58604.AD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 626207-32-7 | C9H19BrZn | 272.535 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 626207-32-7
Fórmula molecular C9H19BrZn
Fórmula lineal CH3(CH2)8ZnBr
Número MDL MFCD09801447
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo n-nonylzinc bromide, nonylzinc bromide, n-nonylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, n-nonylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clave InChI OXSAWWPTOCNGOR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCC[CH2-].[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); nonano
Peso molecular (g/mol) 272.535
PubChem CID 11311824
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.53