Learn More
MedChemExpress N-Nonyldeoxynojirimycin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.0% |
| CAS | 81117-35-3 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 289.41 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (172.77 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | NN-DNJ∣ Nonyl-DNJ |