Learn More
Alcohol n-nonil-6,6,7,7-d4, CDN
Código de producto. 30325770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
0.10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30325770 0.1 g 0.10 g
30324800 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325770 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND63310.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nonanol-6,6,7,7-D4
CAS 33975-46-1
Fórmula molecular C9 D4 H16 O
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Nonyl-6,6,7,7-d4 alcohol (8 CI), 1-Nonanol-6,6,7,7-D4, Nonanol-6,6,7,7-d4, n-Nonyl-6,6,7,7-d4 alcohol
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3/i3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CC)C([2 H])([2 H])CCCCCO
Nombre IUPAC 6,6,7,7-tetradeuteriononan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 148.279
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.177 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.