Learn More
Ácido n-nonanoico, TRC
Código de producto. 30474789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474789 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30474789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6493851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonanoic acid (Pelargonic acid)
CAS 112-05-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C9 H18 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Nonanoic acid (7CI','8CI','9CI','ACI), 1-Octanecarboxylic acid, Emerion W 90PA, Emery 1202, Emery 1203, Grantrico, n-Nonanoic acid, n-Nonoic acid, n-Nonylic acid, n-Pelargonic acid, Nonoic acid, Nonylic acid, NSC 62787, NSC 65450, NSC 65455, Pelargonic acid, Prifrac 2914, Thinex
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido nonanoico
Peso molecular (g/mol) 158.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1307
Porcentaje de pureza >95