Learn More
Ácido n-nonanoico-d17, TRC
Código de producto. 30468008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30468008 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30468008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN64938825MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material n-Nonanoic Acid-d17
CAS 130348-94-6
Fórmula molecular C9 D17 H O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-Octanecarboxylic Acid-d17, Emery 1203-d17, Grantrico-d17, NSC 62787-d17, NSC 65450-d17, NSC 65455-d17, Nonoic Acid-d17, Nonylic Acid-d17, Pelargonic Acid-d17, Thinex-d17, n-Nonoic Acid-d17, n-Nonylic Acid-d17, n-Pelargonic Acid-d17, Nonanoic Acid D17, Nonanoic-d17 acid (9CI), 1-Octanecarboxylic-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-d17 acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecadeuteriononanoico
Peso molecular (g/mol) 175.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.2374
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.