Learn More
Ácido n-nonanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10524064 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10524064 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
10786042 100 g Frasco de vidrio 100 g
10762495 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10622192 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10524064 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356240025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    125.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 22.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-05-0
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD00004433
Clave InChI FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
PubChem CID 8158
ChEBI CHEBI:29019
Nombre IUPAC ácido nonanoico
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonanoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 12.5°C
Color Incolora
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 254.0°C
Temperatura de inflamación 114°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)7CO2H
Índice de refracción 1.4299 to 1.4339
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02, 352
Índice Merck 15, 7179
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and ether, soluble in most other commmon organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Nonanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.