Learn More
ácido n-nonanoico-9,9,9-d3, TRC
Código de producto. 30468004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30468004 10 mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30468004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN64938710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134646-27-8
Fórmula molecular C9 D3 H15 O2
Peso molecular (g/mol) 161.256
Sinónimo Nonanoic-9,9,9-d3 acid (9CI), Nonanoic-9,9,9-D3 acid, 1-Octanecarboxylic-8,8,8-d3 acid, n-Nonanoic acid-d3, Pelargonic acid-ω-d3, Nonanoic acid-d3
Nombre IUPAC Ácido 9,9,9-trideuteriononanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonanoic-9,9,9-d3 acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.15