Learn More
n-nonano-d20, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Nonane-d20 |
| CAS | 121578-11-8 |
| Fórmula molecular | C9 D20 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | n-Nonane D20, Nonane-d20 (9 CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Icosadeuteriononane, Perdeuterated n-nonane |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-icosadeuteriononano |
| Peso molecular (g/mol) | 148.378 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.282 g/mol |
| Mostrar más |