Learn More
n-nonano 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319652 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319652 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010086ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonane
CAS 111-84-2
Nombres de analitos o componentes n-Nonane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H20
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nonane, NSC 72430, Nonane-5-C12, Shellsol 140, n-Nonane
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCC
Nombre IUPAC nonano
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 128.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 128,1565 g/mol