Learn More
Ácido n-no adecanoico, TRC
Código de producto. 30483561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30483561 5 g
30468455 10 g
30473101 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6492005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-30-0
Fórmula molecular C19 H38 O2
Peso molecular (g/mol) 298.5
Sinónimo Nonadecanoic acid (6CI, 8CI, 9CI, ACI), n-Nonadecanoic acid, n-Nonadecylic acid, Nonadecylic acid, NSC 11914
Nombre IUPAC ácido nonadecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonadecanoic acid (Nonadecyclic acid)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.2872