Learn More
N-nitrosovortioxetina, Mikromol
Código de producto. 30462688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30462688 25 mg
1 options
Código de producto. 30462688 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3264.080025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosovortioxetina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosovortioxetine
CAS 2925447-38-5
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosovortioxetine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H21 N3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]-4-nitroso- Piperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3OS/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)23-18-6-4-3-5-16(18)20-9-11-21(19-22)12-10-20/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES O=NN1CCN(CC1)C2=C(SC3=CC=C(C)C=C3C)C=CC=C2
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-dimetilfenil)sulfanilfenil]-4-nitrosopiperazina
Peso molecular (g/mol) 327.4438
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1405 g/mol