Learn More
N-nitrosovareniclina, Mikromol™
Código de producto. 30052258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052258 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052258 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3380.200025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosovareniclina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosovarenicline
CAS 2755871-02-2
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosovarenicline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H12 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-nitroso-
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
SMILES O=NN1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Nombre IUPAC 14-nitroso-5,8,14-triazatetraciclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadeca-2(11),3,5,7,9-pentaeno
Peso molecular (g/mol) 240.261
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.101 g/mol