Learn More
N-nitrosovareniclina 0,1 mg/ml en metanol, Mikromol
Código de producto. 30463018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30463018 1 mL
1 options
Código de producto. 30463018 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3380.20L11000
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosovareniclina 0,1 mg/ml en metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosovarenicline
CAS 2755871-02-2
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosovarenicline
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C13H7D5N4O
Concentración 0.1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Nitroso Varenicline-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2/i1D,6D2,7D2
Tipo de solución Single Solution
SMILES [2H]C1(N(N=O)C(C2CC1C3=C2C=C4N=C(C=NC4=C3)[2H])([2H])[2H])[2H]
Nombre IUPAC 8-Nitroso-7,8,9,10-tetrahidro-6H-6,10-metanoazepino[4,5-g]quinoxalina-2,7,7,9,9-d5
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 245.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.13 g/mol