Learn More
N-Nitrosotris-(2-cloroetil)urea (90%), TRC
Código de producto. 30010315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010315 25 mg 25 miligramos
30003663 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN54725025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69113-01-5
Fórmula molecular C7 H12 Cl3 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 276.55
Nombre IUPAC 1,1,3-tris(2-cloroetil)-3-nitrosourea
SMILES ClCCN(CCCl)C(=O)N(CCCl)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosotris-(2-chloroethyl)urea
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12Cl3N3O2/c8-1-4-12(5-2-9)7(14)13(11-15)6-3-10/h1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.9995