Learn More
N-nitrosotrimetazidina, Mikromol
Código de producto. 30463108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30463108 25 mg
1 options
Código de producto. 30463108 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0539.150025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosotrimetazidina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Trimetazidine
CAS 92432-50-3
Nombres de analitos o componentes N-Nitroso Trimetazidine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C14H21N3O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O4/c1-19-12-5-4-11(13(20-2)14(12)21-3)10-16-6-8-17(15-18)9-7-16/h4-5H,6-10H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES O=NN1CCN(CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2OC)CC1
Nombre IUPAC 1-nitroso-4-(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina
Peso molecular (g/mol) 295.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1532 g/mol