Learn More
N-Nitrosostolol, TRC
Código de producto. 17981685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17981685 250 mg 250 miligramos
17901775 50 mg 50 miligramos
17954265 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17981685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN137340250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134720-07-3
Fórmula molecular C12 H19 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 301.362
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide, N-Nitrososotalol;Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide
Nombre IUPAC N-[4-[1-hidroxi-2-[nitroso(propano-2-il)amino]etil]fenil]metanosulfonamida
SMILES CC(C)N(CC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrososotalol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N3O4S/c1-9(2)15(14-17)8-12(16)10-4-6-11(7-5-10)13-20(3,18)19/h4-7,9,12-13,16H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.11
Porcentaje de pureza >95%