Learn More
N-nitrososotalol, Mikromol
Código de producto. 30460997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30460997 25 mg
1 options
Código de producto. 30460997 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0046.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrososotalol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrososotalol
CAS 134720-07-3
Nombres de analitos o componentes N-Nitrososotalol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H19 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Nitrososotalol;Methanesulfonamide, N-[4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]-, N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)nitrosoamino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N3O4S/c1-9(2)15(14-17)8-12(16)10-4-6-11(7-5-10)13-20(3,18)19/h4-7,9,12-13,16H,8H2,1-3H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)N(CC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)N=O
Nombre IUPAC N-[4-[1-hidroxi-2-[nitroso(propan-2-il)amino]etil]fenil]metanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 301.362
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301,11 g/mol