Learn More
N-Nitrososarcosina, TRC
Código de producto. 30041157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041157 100 mg 100 miligramos
30010549 1 g 1 g
18052140 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN546650100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13256-22-9
Fórmula molecular C3 H6 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 118.09
Sinónimo Acetic acid, 2-(methylnitrosoamino)-, Glycine, N-methyl-N-nitroso- (9CI), Sarcosine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), 2-(Methylnitrosoamino)acetic acid, N-Methyl-N-(carboxymethyl)nitrosamine, N-Nitrososarcosine
Nombre IUPAC Ácido 2-[metil(nitroso)amino]acético
SMILES CN(CC(=O)O)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrososarcosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0378
Porcentaje de pureza >95%