Learn More
N-nitrososarcosina, Mikromol
Código de producto. 30457509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30457509 100 mg
1 options
Código de producto. 30457509 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2588.220100
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrososarcosina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrososarcosine
CAS 13256-22-9
Nombres de analitos o componentes N-Nitrososarcosine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C3 H6 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Tipo de solución Neat
SMILES CN(CC(=O)O)N=O
Nombre IUPAC Ácido 2-[metil(nitroso)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 118.09
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0378 g/mol