Learn More
N-nitrososarcosina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrososarcosine |
| CAS | 13256-22-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitrososarcosine |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C3 H6 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CN(CC(=O)O)N=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[metil(nitroso)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 118.09 |
| Mostrar más |