Learn More
N-nitrososarcosina-d3, TRC
Código de producto. 30469896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30469896 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30469896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN54665250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrososarcosine-d3
CAS 1189871-94-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3 2H3 H3 N2 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-Nitrososarcosine D3 (methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2O3/c1-5(4-8)2-3(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CC(=O)O)N=O
Nombre IUPAC Ácido 2-[nitroso(trideuteriometil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 121.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0567
Porcentaje de pureza >95