Learn More
N-nitrosopirrolidina-d8, TRC
Código de producto. 30479420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30479420 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5459511MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosopyrrolidine-d8
CAS 1219802-09-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C4 2H8 N2 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, 1-nitroso-, 1-Nitrosopyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, N-Nitrosopyrrolidine D8
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2H]C1([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuterio-1-nitrosopirrolidina
Peso molecular (g/mol) 108.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1139
Porcentaje de pureza >95