Learn More
N-nitrosopirrolidina D8, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosopyrrolidine-d8 |
| CAS | 1219802-09-1 |
| Fórmula molecular | C4 2H8 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, 1-nitroso-, 1-Nitrosopyrrolidine-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, N-Nitrosopyrrolidine D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuterio-1-nitrosopirrolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 108.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.1139 g/mol |