Learn More
N-Nitrosopiperidina, TRC
Product Code. 30041314
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30041314 500 mg 500 miligramos
30040662 1 g 1 g
30005984 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30041314 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN545370500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-75-4
Fórmula molecular C5 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 114.15
Sinónimo Piperidine, 1-nitroso-, 1-Nitrosopiperidine, N-Nitrosopiperidine, NPI, NPIP, NSC 138
Nombre IUPAC 1-nitrosopiperidina
SMILES O=NN1CCCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Nitrosopiperidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0793
Porcentaje de pureza >95%