Learn More
N-Nitrosopiperidina, TRC
Código de producto. 30005984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005984 5 g 5 g
30041314 500 mg 500 miligramos
30040662 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5453705G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-75-4
Fórmula molecular C5 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 114.15
Sinónimo Piperidine, 1-nitroso-, 1-Nitrosopiperidine, N-Nitrosopiperidine, NPI, NPIP, NSC 138
Nombre IUPAC 1-nitrosopiperidina
SMILES O=NN1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosopiperidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0793
Porcentaje de pureza >95%