Learn More
N-nitrosopiperidina-d4, TRC
Código de producto. 30473437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30473437 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30473437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5453735MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosopiperidine d4
CAS 99389-11-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 2H4 H6 N2 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1-Nitrosopiperidine-d4, NPI-d4, NPIP-d4, NSC 138-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i4D2,5D2
SMILES [2H]C1([2H])CCCC([2H])([2H])N1N=O
Nombre IUPAC 2,2,6,6-tetradeuterio-1-nitrosopiperidina
Peso molecular (g/mol) 118.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.1044
Porcentaje de pureza >95