Learn More
N-nitrosopiperidina-d10, TRC
Código de producto. 30481345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30481345 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30481345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5453722.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosopiperidine-d10
CAS 960049-21-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5 2H10 N2 O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo N-Nitrosopiperidine D10
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
SMILES [2H]C1([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuterio-1-nitrosopiperidina
Peso molecular (g/mol) 124.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1421
Porcentaje de pureza >95