Learn More
N-Nitrosopiperazina, TRC
Código de producto. 17954925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954925 50 mg 50 miligramos
17960685 500 mg 500 miligramos
17963815 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN54535050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5632-47-3
Fórmula molecular C4 H9 N3 O
Peso molecular (g/mol) 115.13
Sinónimo Piperazine, 1-nitroso-, 1-Nitrosopiperazine, N-Mononitrosopiperazine, N-Nitrosopiperazine, NSC 50269, NSC 525340
Nombre IUPAC 1-nitrosopiperazina
SMILES O=NN1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosopiperazine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9N3O/c8-6-7-3-1-5-2-4-7/h5H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0746