Learn More
N-nitrosopiperazina-d8, TRC
Código de producto. 30468462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30468462 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30468462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5453522.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosopiperazine-d8
CAS 1330180-56-7
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C4HD8N3O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1-Nitrosopiperazine-d8, N-Mononitrosopiperazine-d8, NSC 50269-d8, NSC 525340-d8
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9N3O/c8-6-7-3-1-5-2-4-7/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1N=O
Peso molecular (g/mol) 123.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.1248
Porcentaje de pureza >95