Learn More
N'-Nitrosopentil-(3-picolil)amina, TRC
Código de producto. 30135850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135850 25 mg 25 miligramos
30009085 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN54500025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124521-15-9
Fórmula molecular C11 H17 N3 O
Peso molecular (g/mol) 207.27
Sinónimo N’-Nitrosopentyl-3-(Picolyl) Amine
Nombre IUPAC Amida nitrosa N-pentil-N-(piridina-3-ilmetil)amida
SMILES CCCCCN(Cc1cccnc1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Nitrosopentyl-(3-picolyl)amine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N3O/c1-2-3-4-8-14(13-15)10-11-6-5-7-12-9-11/h5-7,9H,2-4,8,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1372