Learn More
N-nitrosooxprenolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosooxprenolol |
| CAS | 96497-86-8 |
| Fórmula molecular | C15 H22 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Nitrosooxprenolol, 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-, 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]- (9CI), 1-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-2-propanol, N-Nitrosooxprenolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N2O4/c1-4-9-20-14-7-5-6-8-15(14)21-11-13(18)10-17(16-19)12(2)3/h4-8,12-13,18H,1,9-11H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(C)N(CC(O)COc1ccccc1OCC=C)N=O |
| Nombre IUPAC | N-[2-hidroxi-3-(2-prop-2-enoxifenoxi)propil]-N-propan-2-ilnitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 294.346 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.158 |