Learn More
N' 'Nitrosonortriptilina, TRC
Código de producto. 30132811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132811 500 mg 500 miligramos
30133986 250 mg 250 miligramos
30007853 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN137590500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55855-42-0
Fórmula molecular C19 H20 N2 O
Peso molecular (g/mol) 292.375
Sinónimo 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-nitroso-1-propanamine (ACI), N-Nitrosonortriptyline
Nombre IUPAC N-[3-(5,6-dihidrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]anulen-11-ilideno)propil]-N-amida metilnitrosa
SMILES CN(CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosonortriptyline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O/c1-21(20-22)14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19/h2-5,7-11H,6,12-14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.158
Porcentaje de pureza >95%