Learn More
N'-Nitrosonornicotina N-beta-D-Glucurónido (mezcla de diastereomeros) X hidrato, TRC
Código de producto. 30466752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30466752 1 mg
30474872 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5350101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350508-25-7
Fórmula molecular C15 H19 N3 O7 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 371.34
Sinónimo Pyridinium, 1-β-D-glucopyranuronosyl-3-(1-nitroso-2-pyrrolidinyl)-, inner salt, stereoisomer (9CI), N'-Nitrosonornicotine N-β-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[3-[(2S)-1-nitrosopirrolidina-2-il]piridina-1-ium-1-il]oxano-2-carboxilato; hidratar
SMILES O.O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O[C@H]([C@@H]1O)[n+]2cccc(c2)[C@@H]3CCCN3N=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Nitrosonornicotine N-beta-D-Glucuronide hydrate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3O7.H2O/c19-10-11(20)13(15(22)23)25-14(12(10)21)17-5-1-3-8(7-17)9-4-2-6-18(9)16-24;/h1,3,5,7,9-14,19-21H,2,4,6H2;1H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1329