Learn More
N'-Nitrosonornicotina, Mikromol
Código de producto. 30462640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30462640 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30462640 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0517.270025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N'-Nitrosonornicotina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-N'-Nitrosonornicotine
CAS 16543-55-8
Nombres de analitos o componentes (2S)-N'-Nitrosonornicotine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H11 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-[(2S)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, Nicotine, 1'-demethyl-1'-nitroso- (8CI), Nornicotine, N-nitroso- (7CI), Pyridine, 3-(1-nitroso-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, 3-[(2S)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, (S)-N'-Nitrosonornicotine, 1'-Nitrosonornicotine, N-Nitrosonornicotine, NNN, Nitrosonornicotine, N'-Nitrosonornicotine, anti-N'-Nitrosonornicotine, syn-N'-Nitrosonornicotine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/t9-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES O=NN1CCC[C@H]1c2cccnc2
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1-nitrosopirrolidin-2-il]piridina
Peso molecular (g/mol) 177.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0902 g/mol