Learn More
N-nitrosonornicotina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325015 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325015 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15606200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN)
CAS 80508-23-2
Nombres de analitos o componentes (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
SMILES O=NN1CCCC1c2cccnc2
Nombre IUPAC 3-(1-nitrosopirrolidin-2-il)piridina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 177.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0902 g/mol