Learn More
N' 'Nitrosonorfloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosonorfloxacin |
| CAS | 74011-53-3 |
| Fórmula molecular | C16 H17 F N4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-nitroso-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17FN4O4/c1-2-19-9-11(16(23)24)15(22)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-3-5-21(18-25)6-4-20/h7-9H,2-6H2,1H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(CC3)N=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-etil-6-fluoro-7-(4-nitrosopiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 348.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.1234 |