Learn More
N-nitrosonabivolol, Mikromol
Código de producto. 30460041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30460041 25 mg
1 options
Código de producto. 30460041 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0947.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosonabivolol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Nebivolol
CAS 1391051-68-5
Nombres de analitos o componentes N-Nitroso Nebivolol
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C22 H24 F2 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24F2N2O5/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(30-19)17(27)11-26(25-29)12-18(28)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)31-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,27-28H,1-2,5-6,11-12H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)N=O)C3CCc4cc(F)ccc4O3
Nombre IUPAC N,N-bis[2-(6-fluorocroman-2-il)-2-hidroxi-etil]amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 434.43
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434,1653 g/mol