Learn More
N-nitrosonadolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosonadolol |
| CAS | 134720-06-2 |
| Fórmula molecular | C17H26N2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,3-Naphthalenediol','5-[3-[(1,1-dimethylethyl)nitrosoamino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-, 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)nitrosoamino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-naphthalenediol, N-Nitrosonadolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26N2O5/c1-17(2,3)19(18-23)9-12(20)10-24-16-6-4-5-11-7-14(21)15(22)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,20-22H,7-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)N(CC(O)COc1cccc2CC(O)C(O)Cc12)N=O |
| Nombre IUPAC | N-terc-butil-N-[3-[(6,7-dihidroxi-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)oxi]-2-hidroxipropil]amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 338.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.1842 |