Learn More
N-nitrosonadolol, Mikromol
Descripción
N-nitrosonadolol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosonadolol |
| CAS | 134720-06-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitrosonadolol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17H26N2O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)nitrosoamino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-naphthalenediol |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC(C)(C)N(CC(O)COc1cccc2CC(O)C(O)Cc12)N=O |
| Peso molecular (g/mol) | 338.4 |
| Mostrar más |