Learn More
N-nitrosomorfolina-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrosomorpholine-d8 |
| CAS | 1219805-76-1 |
| Fórmula molecular | C4 2H8 N2 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeutero-N-nitrosomorpholine, 4-Nitrosomorpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, 4-Nitrosomorpholine D8, N-Nitrosomorpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, N-Nitrosomorpholine D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(N=O)C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-nitrosomorfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 124.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.1088 g/mol |
| Mostrar más |