Learn More
N-nitrosomorfolina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Nitrosomorpholine (3,3,5,5-D4) |
| CAS | 61578-30-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 2H4 H4 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Morpholine-3,3,5,5-d4, 4-nitroso- (9CI), 3,3,5,5-Tetradeutero-N-nitrosomorpholine, 4-Nitrosomorpholine-3,3,5,5-d4, N-Nitrosomorpholine-3,3,5,5-d4, 4-Nitrosomorpholine (3,3,5,5-D4), N-Nitrosomorpholine (3,3,5,5-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])COCC([2H])([2H])N1N=O |
| Nombre IUPAC | 3,3,5,5-tetradeuterio-4-nitrosomorfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 120.14 |
| Mostrar más |