Learn More
N-Nitrosometoprolol, TRC
Código de producto. 30007501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007501 50 mg 50 miligramos
17925075 25 mg 25 miligramos
17980435 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN13729050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138768-62-4
Fórmula molecular C15H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 296.36
Sinónimo 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]-2-propanol
Nombre IUPAC N-[2-hidroxi-3-[4-(2-metaxietil)fenoxi]propil]-N-propano-2-ilnitrosa amida
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CN(N=O)C(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosometoprolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O4/c1-12(2)17(16-19)10-14(18)11-21-15-6-4-13(5-7-15)8-9-20-3/h4-7,12,14,18H,8-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1736
Porcentaje de pureza >95%