Learn More
N-(Nitrosometil)etanolamina, TRC
Código de producto. 30010000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010000 50 mg 50 miligramos
30004170 250 mg 250 miligramos
18071530 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN58905550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26921-68-6
Fórmula molecular C3H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 104.11
Sinónimo Ethanol, 2-(methylnitrosamino)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Methylnitrosoamino)ethanol, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosamine, Methyl(2-hydroxyethyl)nitrosoamine, N-(Nitrosomethyl)ethanolamine, N-Methyl-N-nitrosoethanolamine, N-Nitrosomethyl(2-hydroxyethyl)amine
Nombre IUPAC Amida N-(2-hidroxietil)-N-metilnitrosa
SMILES CN(CCO)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methylethanolamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8N2O2/c1-5(4-7)2-3-6/h6H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0586
Porcentaje de pureza >95%