Learn More
N-Nitrosoiminodibenzilo, TRC
Código de producto. 30465878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30465878 50 mg
30467038 10 mg
30476108 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30465878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN13745050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7458-08-4
Fórmula molecular C14H12N2O
Peso molecular (g/mol) 224.26
Sinónimo 10,11-Dihydro-5-nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine
Nombre IUPAC 11-nitroso-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina
SMILES O=NN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosoiminodibenzyl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N2O/c17-15-16-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8H,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.095