Learn More
N-Nitrosohexametilenimina, TRC
Código de producto. 30475929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475929 50 mg -
30468157 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN54658550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-83-2
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.17
Sinónimo Hexahydro-1-nitroso-1H-azepine, N-Nitrosoazacycloheptane, N-Nitrosohexahydroazepine, Nitrosohexamethylenimine
Nombre IUPAC 1-nitrosoazepano
SMILES O=NN1CCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosohexamethylenimine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.095