Learn More
N-Nitrosoheptametilenoimina, Mikromol
Código de producto. 30460881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30460881 25 mg
1 options
Código de producto. 30460881 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1976.020025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-Nitrosoheptametilenoimina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosoheptamethyleneimine
CAS 20917-49-1
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosoheptamethyleneimine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C7 H14 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Azocine, octahydro-1-nitroso-, Heptamethylenimine, 1-nitroso- (7CI), Octahydro-1-nitrosoazocine, 1-Nitrosoazocane, N-Nitrosoazacyclooctane, N-Nitrosoheptamethyleneimine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O/c10-8-9-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2
Tipo de solución Neat
SMILES O=NN1CCCCCCC1
Nombre IUPAC 1-nitrosoazocano
Peso molecular (g/mol) 142.1989
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1106 g/mol