Learn More
N-Nitrosoguvacina, TRC
Código de producto. 17923865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17923865 5 mg 5 miligramos
17925095 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17923865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5276155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55557-01-2
Fórmula molecular C6H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 156.14
Sinónimo Nitrosoguvacine, 1,2,5,6-Tetrahydro-1-nitroso-3-pyridinecarboxylic Acid;
Nombre IUPAC 1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridina-5-ácido carboxílico
SMILES O=C(C1=CCCN(N=O)C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosoguvacine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O3/c9-6(10)5-2-1-3-8(4-5)7-11/h2H,1,3-4H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0535