Learn More
N-nitrosofluoxetina, Mikromol™
Descripción
N-nitrosofluoxetina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosofluoxetine |
| CAS | 150494-06-7 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitrosofluoxetine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H17 F3 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenepropanamine, N-methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, N-Methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine, N-Nitroso Fluoxetine, N-Nitrosofluoxetine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-22(21-23)12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)24-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20/h2-10,16H,11-12H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)N=O |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-[3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propil]amida nitrosa |
| Mostrar más |