Learn More
N-nitrosofluoxetina 0,1 mg/ml en metanol, Mikromol™
Código de producto. 18041620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
18041620 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18041620 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0256.22L11000
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosofluoxetina 0,1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosofluoxetine
CAS 150494-06-7
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosofluoxetine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C17 H17 F3 N2 O2
Concentración 0.1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenepropanamine, N-methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, N-Methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine, N-Nitroso Fluoxetine, N-Nitrosofluoxetine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-22(21-23)12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)24-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20/h2-10,16H,11-12H2,1H3
SMILES CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)N=O
Nombre IUPAC N-metil-N-[3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propil]amida nitrosa
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 338.3243
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1242 g/mol