Learn More
N-Nitrosofenfluramina, TRC
Código de producto. 30480365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30480365 500 mg
30468832 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN526500500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19023-40-6
Fórmula molecular C12 H15 F3 N2 O
Peso molecular (g/mol) 260.26
Sinónimo N-Nitrosofenfluramine, N-Ethyl-α-methyl-N-nitroso-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine, N-Ethyl-α-methyl-N-nitroso-m-(trifluoromethyl)phenethylamine
Nombre IUPAC N-etil-N-[1-[3-(trifluorometil)fenil]propano-2-il]amida nitrosa
SMILES CCN(N=O)C(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosofenfluramine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15F3N2O/c1-3-17(16-18)9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15/h4-6,8-9H,3,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1136